Imprimer
Fluorure de tétrabutylammonium 75%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
451800250 451801000 451805000
ACRO451800250EA 49.9 EUR
ACRO451800250 ACRO451801000 ACRO451805000
Fluorure de tétrabutylammonium 75%
Fluorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Densité: 0.953 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011747
Numéro CAS: 429-41-4
ONU: 2922
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Viscous liquid
Water 20 to 30 %
Titration with HClO4 70 to 80 %