Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
451740010 451740100
ACRO451740010EA 58.4 EUR
ACRO451740010 ACRO451740100
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.15 g/mol
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021498
Numéro CAS: 139022-25-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %