Imprimer
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Pyrimidine-5-boronic acid, 5-Pyrimidylboronic acid, Pyrimidin-5-ylboronic acid, 5-Pyrimidinylboronic acid
451700250 451701000
ACRO451700250EA 277 EUR
ACRO451700250 ACRO451701000
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
5-Pyrimidineboronic acid
Formule: C₄H₅BN₂O₂
MW: 123.91 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03002366
Numéro CAS: 109299-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %