Imprimer
5-Bromobenzimidazole 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1H-benzimidazole
451670050 451670250
ACRO451670050EA 132 EUR
ACRO451670050 ACRO451670250
5-Bromobenzimidazole 97%
5-Bromobenzimidazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160001
Numéro CAS: 4887-88-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %