Imprimer
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
451430010 451430050
ACRO451430010EA 172 EUR
ACRO451430010 ACRO451430050
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formule: C₆H₂BrFN₂
MW: 201 g/mol
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16988825
Numéro CAS: 950670-18-5
ONU: 3439
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥96.0 %