Imprimer
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
451180010 451180050
ACRO451180010EA 109 EUR
ACRO451180010 ACRO451180050
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861753
Numéro CAS: 193269-78-2
ONU: 2735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %