Imprimer
Sodium hydroxyde, microperles, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
451130050 451130250
ACRO451130050EA 52.4 EUR
ACRO451130050 ACRO451130250
Sodium hydroxyde, microperles, très pur
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 318 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pearls
Particle size 20 to 40 mesh
Titration with HCl ≤2.5 % (Na2CO3)