Imprimer
tri-Sodium phosphate dodécahydraté, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
450660010 450660050 450660250
ACRO450660010EA 35 EUR
ACRO450660010 ACRO450660050 ACRO450660250
tri-Sodium phosphate dodécahydraté, très pur
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1.62 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl ≥97.5 %
Free alkali (NaOH) ≤3.5 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)