Imprimer
Tétrahydrofuranne 99.8% Unstabilised, AcroSeal® Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
450530010 450530025
450530010.EA 122 EUR
450530010. 450530025.
Tétrahydrofuranne 99.8% Unstabilised, AcroSeal® Biochemistry
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –108.4 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
ONU: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.8 %
UV at 240 nm A: ≤0.26
Wavelength at 1 A.U. ≤215 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %