Imprimer
Vanadium (V) oxyde 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
450160010 450160250 450162500
ACRO450160010EA 254 EUR
ACRO450160010 ACRO450160250 ACRO450162500
Vanadium (V) oxyde 99+%
Vanadium (V) oxyde
Formule: O₅V₂
MW: 181.88 g/mol
Point d'ébullition: 1750 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 690 °C
Densité: 3.35 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011457
Numéro CAS: 1314-62-1
ONU: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark yellow Powder
Assay ≥99.0 %
Particle size ≤1.2 mm
Chromium (Cr) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %