Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 85,000-120,000 88%, hydrolysé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
450140010 450140250 450145000
ACRO450140010EA 293 EUR
ACRO450140010 ACRO450140250 ACRO450145000
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 85,000-120,000 88%, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Point de fusion: 230…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Granular solid
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 23.0 to 27.0 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 mol %
Ash ≤0.5 % (Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %