Imprimer
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
450080010 450080050
ACRO450080010EA 52.4 EUR
ACRO450080010 ACRO450080050
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6100 g/mol
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318123
Numéro CAS: 3964-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %