Imprimer
2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
449850010 449850050 449850250
ACRO449850010EA 54.5 EUR
ACRO449850010 ACRO449850050 ACRO449850250
2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064049
Numéro CAS: 677728-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %