Imprimer
4,5-Difluoro-o-phénylènediamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
449810010 449810050 449810250
ACRO449810010EA 54.2 EUR
ACRO449810010 ACRO449810050 ACRO449810250
4,5-Difluoro-o-phénylènediamine 97%
4,5-Difluoro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Point de fusion: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061131
Numéro CAS: 76179-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to red-brown Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %