Imprimer
N-Boc-4-oxo-L-proline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Boc-4-oxo-Pro-OH, (S)-1-Boc-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (S)-4-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-L-proline
449280010 449280050
ACRO449280010EA 112 EUR
ACRO449280010 ACRO449280050
N-Boc-4-oxo-L-proline 98%
N-Boc-4-oxo-L-proline
Formule: C₁₀H₁₅NO₅
Point de fusion: 155…163 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860669
Numéro CAS: 84348-37-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 163 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, acetone)