Imprimer
Hexanoate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
449240010 449240500 449242500
ACRO449240010EA 134 EUR
ACRO449240010 ACRO449240500 ACRO449242500
Hexanoate de méthyle 99%
Hexanoate de méthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0.884 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009510
Numéro CAS: 106-70-7
ONU: 3272
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %