Imprimer
3-Amino-4-iodopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
448840010 448840050
ACRO448840010EA 138 EUR
ACRO448840010 ACRO448840050
3-Amino-4-iodopyridine 98%
3-Amino-4-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220.01 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971334
Numéro CAS: 105752-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥97.5 %