Imprimer
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
448730010 448730050
ACRO448730010EA 141 EUR
ACRO448730010 ACRO448730050
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique 98%
Acide 2-fluoro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BFNO₂
Point de fusion: 212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112534
Numéro CAS: 401815-98-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %