Imprimer
Sodium borohydrure 99%, capsules, VenPure™ AF, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
448490025 448490100 448491000 448495000
ACRO448490025EA 767 EUR
ACRO448490025 ACRO448490100 ACRO448491000 ACRO448495000
Sodium borohydrure 99%, capsules, VenPure™ AF, pur
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Point de fusion: 360 °C (dec.)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
ONU: 1426
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Free flowing caplets
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) ≤50 ppm
Magnesium carbonate ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Fines ≤1.0 %