Imprimer
Potassium trimethylsilanolate 2 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: trimethylsiloxypotassium, potassium and trimethyl(oxido)silane, Silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt (1:1)
448461000 448468000
448461000.EA 87.1 EUR
448461000. 448468000.
Potassium trimethylsilanolate 2 M dans le THF, AcroSeal®
Potassium trimethylsilanolate
Formule: C₃H₉KOSi
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013421
Numéro CAS: 10519-96-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to straw yellow Solution
Titration with HClO4 1.9 to 2.2 M