Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate, anhydre 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
448170010 448170050
ACRO448170010EA 53.6 EUR
ACRO448170010 ACRO448170050
Sodium dihydrogénophosphate, anhydre 98%, très pur
Sodium dihydrogénophosphate
Formule: NaH₂PO₄
Point de fusion: ~ 650 °C
Densité: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Water ≤2 %
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 4.1 to 4.5
Titration with HClO4 97.5 to 103 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %