Imprimer
Calcium sulfate dihydraté 98% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
448031000 448035000
ACRO448031000EA 43.5 EUR
ACRO448031000 ACRO448035000
Calcium sulfate dihydraté 98% pour biochimie
Calcium sulfate dihydraté
Formule: CaSO₄·2H₂O
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %