Imprimer
Sodium azoture 99+% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium triazide
447810250 447811000 447815000
ACRO447810250EA 33.5 EUR
ACRO447810250 ACRO447811000 ACRO447815000
Sodium azoture 99+% pour biochimie
Sodium azoture
Formule: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 275 °C (déc.)
Densité: 1.85 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
ONU: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
UV at 275 nm Cut off
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)