Imprimer
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
447730010 447732500
ACRO447730010EA 150 EUR
ACRO447730010 ACRO447732500
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté, très pur
di-Potassium hydrogénoorthophosphate trihydraté
Formule: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149926
Numéro CAS: 16788-57-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
pH 8.5 to 9.6 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds ≤0.001 %