Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate 99% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
447670010 447670050
ACRO447670010EA 95.5 EUR
ACRO447670010 ACRO447670050
Potassium dihydrogénophosphate 99% analysis_for
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.2 %
pH 4.2 to 4.5 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm