Imprimer
Orangé de xylénol, sel tétrasodique ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
447600010 447600050 447600250
ACRO447600010EA 47.1 EUR
ACRO447600010 ACRO447600050 ACRO447600250
Orangé de xylénol, sel tétrasodique ACS
Orangé de xylénol, sel tétrasodique
Formule: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Point de fusion: 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044293
Numéro CAS: 3618-43-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Suitability (for Zn titration) Passes test
Clarity of solution Passes test