Imprimer
Acide gallique monohydraté ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
447581000 447585000
ACRO447581000EA 64 EUR
ACRO447581000 ACRO447585000
Acide gallique monohydraté ACS
Acide gallique monohydraté
Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14 g/mol
Point de fusion: 251 °C (déc.)
Point d'éclair: 250
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149098
Numéro CAS: 5995-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.02
Insoluble matter ≤0.01 %