Imprimer
Potassium hydrogénocarbonate 99.5% Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassium bicarbonate
448010025 448015000
ACRO448010025EA 182 EUR
ACRO448010025 ACRO448015000
Potassium hydrogénocarbonate 99.5% Biochemistry
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
Merck Index: 13,07691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm