Imprimer
Potassium thiocyanate 99% Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Potassium rhodanide
448000010 448002500
ACRO448000010EA 258 EUR
ACRO448000010 ACRO448002500
Potassium thiocyanate 99% Biochemistry
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 170…179 °C
Densité: 1.886 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
Merck Index: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %