Imprimer
Cadmium (II) sulfate, anhydre ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
447751000 447755000
ACRO447751000EA 78.7 EUR
ACRO447751000 ACRO447755000
Cadmium (II) sulfate, anhydre ACS
Cadmium (II) sulfate
Formule: CdO₄S
MW: 208.47 g/mol
Point de fusion: 1000 °C
Densité: 4.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010923
Numéro CAS: 10124-36-4
ONU: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01665
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 150°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %