Imprimer
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
447480010 447480025
ACRO447480010EA 69.8 EUR
ACRO447480010 ACRO447480025
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) ACS
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Formule: C₃H₈O₂
Point d'ébullition: 124.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
ONU: 1188
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g