Imprimer
Bentonite
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
447440025 447445000
ACRO447440025EA 108 EUR
ACRO447440025 ACRO447445000
Bentonite
Bentonite
Densité: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130611
Numéro CAS: 1302-78-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks