Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
447150025 447155000
ACRO447150025EA 218 EUR
ACRO447150025 ACRO447155000
Magnésium chlorure hexahydraté 99% pour biochimie
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
UV (1 M in water)
pH 5.0 to 6.5
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Aluminium (Al) ≤0.0002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)