Imprimer
Calcium chlorure dihydraté 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
447320025 447325000
ACRO447320025EA 256 EUR
ACRO447320025 ACRO447325000
Calcium chlorure dihydraté 99% pour biochimie
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175 °C
Densité: 0,83 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility Clear colorless
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm