Ammonium acétate 98% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
447120025
447121000
447125000
ACRO447120025EA
259
EUR
ACRO447120025
ACRO447121000
ACRO447125000
Ammonium acétate 98% pour biochimie
Ammonium acétate
Formule:
H₃CCOONH₄ Point de fusion: 114 °C Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 136 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013066 Numéro CAS: 631-61-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Solubility | (1 M in water) Clear colorless |
UV | at 350 nm A: ≤0.01 |
pH | 6.5 to 7.3 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |