Imprimer
Potassium iodure 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
447111000 447115000
ACRO447111000EA 78.1 EUR
ACRO447111000 ACRO447115000
Potassium iodure 99% pour biochimie
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 680 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
UV (0.5 M in water)
pH 6.0 to 9.0 (5 % in water)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)