Imprimer
1,4-Dioxanne 99% stabilisé, AcroSeal® pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
447060010 447060025
447060010.EA 91 EUR
447060010. 447060025.
1,4-Dioxanne 99% stabilisé, AcroSeal® pour biochimie
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.034 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
ONU: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
Heavy metals ≤5 ppm
GC ≥98.5 %
UV at 275 nm A: ≤0.1
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 2.5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)