Imprimer
Potassium acétate 99+% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
446820025 446825000
ACRO446820025EA 127 EUR
ACRO446820025 ACRO446825000
Potassium acétate 99+% pour biochimie
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
Point de fusion: 292 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 M in water) Clear colorless solution
pH 6.5 to 9.0
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm