Imprimer
Sodium bromure 99+% Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
446801000 446805000
ACRO446801000EA 34.8 EUR
ACRO446801000 ACRO446805000
Sodium bromure 99+% Biochemistry
Sodium bromure
Formule: NaBr
MW: 102.89 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 755 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
Merck Index: 13,08666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.8
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm