Imprimer
4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
446540010 446540050
ACRO446540010EA 204 EUR
ACRO446540010 ACRO446540050
4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline
Formule: C₅H₅F₆NO₂
Point de fusion: 207…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014349
Numéro CAS: 16063-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Assay 96 to 104 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure