Imprimer
Chlorate de sodium 99% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
446411000 446415000
ACRO446411000EA 31.9 EUR
ACRO446411000 ACRO446415000
Chlorate de sodium 99% ACS
Chlorate de sodium
Formule: ClNaO₃
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 248…261 °C
Densité: 2,49 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003479
Numéro CAS: 7775-09-9
ONU: 1495
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Bromate (BrO3) ≤0.015 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %