Imprimer
phosphate tricalcique 96%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
446390010 446390050
ACRO446390010EA 69.1 EUR
ACRO446390010 ACRO446390050
phosphate tricalcique 96%, pur
tri-Calcium phosphate
Formule: Ca₃(PO₄)₂
Point de fusion: 1670 °C
Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015984
Numéro CAS: 7758-87-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥95 %