Imprimer
Potassium nitrate 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Nitrate of Potash
446370025 446370100 446375000
ACRO446370025EA 106 EUR
ACRO446370025 ACRO446370100 ACRO446375000
Potassium nitrate 99%, pur
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 334 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
ONU: 1486
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤0.5 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %