Sodium molybdate dihydraté ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
446360250
446361000
446365000
ACRO446360250EA
38.7
EUR
ACRO446360250
ACRO446361000
ACRO446365000
Sodium molybdate dihydraté ACS
Sodium molybdate dihydraté
Formule:
Na₂MoO₄·2H₂O MW: 241.95 g/mol Point de fusion: 687 Densité: 3.28 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149170 Numéro CAS: 10102-40-6 Merck Index: 13,08718 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Solid |
Titration Complexometric | 99.5 to 103.0 % |
pH | 7.0 to 10.5 (5% solution at 25.0°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.0005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.015 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |