Imprimer
EDTA sel tétrasodique dihydraté 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
446080010 446081000 446085000
ACRO446080010EA 126 EUR
ACRO446080010 ACRO446081000 ACRO446085000
EDTA sel tétrasodique dihydraté 99%
EDTA sel tétrasodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Point de fusion: 300 °C
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150026
Numéro CAS: 10378-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6.4 % to 10.6 %
Solubility (16% in water) Clear solution