Méthanolate de sodium 0.5 M dans le methanol, AcroSeal® ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Sodium méthylate
445888000.EA
279
EUR
445888000.
445881000.
Méthanolate de sodium 0.5 M dans le methanol, AcroSeal® ACS
Méthanolate de sodium
Formule:
CH₃NaO MW: 54,02 g/mol Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg) Point de fusion: –98 °C Densité: 0,8 g/cm³ Point d'éclair: 11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012179 Numéro CAS: 124-41-4 ONU: 1992 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 0.48 to 0.52 M |
Clarity of solution | Passes test |