Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoro-2-propanol, Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, HFIP
445820100 445820500 445822500
ACRO445820100EA 61.7 EUR
ACRO445820100 ACRO445820500 ACRO445822500
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99% pour analyses
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
MW: 168.04 g/mol
Point d'ébullition: 59 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.596 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
ONU: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09598
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm