Éthanol absolu 99.8% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
445740010
445740025
ACRO445740010EA
140
EUR
ACRO445740010
ACRO445740025
Éthanol absolu 99.8% pour HPLC
Éthanol
Formule:
C₂H₅OH Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg) Point de fusion: –114 °C Densité: 0.79 g/cm³ Point d'éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 ONU: 1170 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Refractive index | 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
Density | (20°C) 0.789 to 0.790 kg/l |
GC | ≥99.75 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
UV transmittance | ≥95 % (at 250 nm) |