n-Hexane 97+% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur. pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
445720010
445720025
ACRO445720010EA
74.8
EUR
ACRO445720010
ACRO445720025
n-Hexane 97+% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur. pour HPLC
n-Hexane
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Point d'ébullition: 69 °C (760 mmHg) Point de fusion: –95 °C Densité: 0.659 g/cm³ Point d'éclair: –22 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 110-54-3 ONU: 1208 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Refractive index | 1.3750 to 1.3760 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
Density | (20/20°C) 0.659 to 0.663 |
GC | plus methylcyclopentane) |
UV | at 420 nm A: ≤0.005 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.005 % |
Water soluble titr. acid | ≤0.0003 meq/g |
Thiophene | Passes test |