2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-(5-Tetrazolyl)phenylboronic acid, (2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenyl)boronic acid, Boronic acid,B-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]-, 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
445550010
445550050
ACRO445550010EA
119
EUR
ACRO445550010
ACRO445550050
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 95%
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₇BN₄O₂ Point de fusion: 148…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06796325 Numéro CAS: 155884-01-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | May contain varying amounts of anhydrides |
HPLC | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |